32887
4-tert-Octylphenol diethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
chave InChI
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)