32808
Metalaxyl-M
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester, Mefenoxam
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
chave InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
Aplicação
- Maize samples and greenhouse tomato samples by acetonitrile-based extraction and dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
- Onion samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)