Documentos Principais
32737
Supelco
Oxibendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl (5-propoxy-d7-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D7H8N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
256.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2
chave InChI
RAOCRURYZCVHMG-JOMZKNQJSA-N
Descrição geral
Oxibendazole-d7 is the deuterated analog of the benzimidazole anthelmintic drug, oxibendazole.
Aplicação
Oxibendazole-d7 may be used as an analytical standard for the determination of oxibendazole in milk samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benzimidazole carbamate residues in milk: Detection by Surface Plasmon Resonance-biosensor, using a modified QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method for extraction.
Keegan J, et al.
Analytica Chimica Acta, 654(2), 111-119 (2009)