Documentos Principais
32293-M
Sigma-Aldrich
Hexano
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99% (GC)
aplicação(ões):
peptide synthesis
p.e.:
69 °C (lit.)
pressão de vapor:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome do produto
Hexano, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
Impurezas
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
adequação
passes test for reaction against H2SO4
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
aplicação(ões)
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hexane is an alkane hydrocarbon having 5 structural isomeric forms. It is a colorless, combustible liquid. It is one of the essential components of petroleum ether. It can be obtained from petroleum by distillation. It can also be produced by electrolysis of potassium butyrate. It is widely employed organic solvent for the dissolution of fats and oils.
Aplicação
Hexane has been used in the preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate). It has been employed for the GC/MS characterization of essential oils extracted from various origins.
Nota de análise
boiling range 67-69°C min. 95%; density (D 20/20) 0.659-0.663
Outras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)