32213-M
Metanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for HPLC, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
cadeia de caracteres SMILES
CO
Formato
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
- Immunofluorescence studies.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?