32096
Indaziflam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-4-[(1R,2S)-2,6-dimethyl-indan-1-ylamino]-6-(1-fluoroethyl)-1,3,5-triazine, N-[(1R,2S)-2,3-Dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-[(1RS)-1-fluoroethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
InChI
1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
chave InChI
YFONKFDEZLYQDH-BOURZNODSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)