316989
Peróxido de hidrogênio
contains potassium stannate as inhibitor, 30-32 wt. % in water, semiconductor grade, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
liquid
contém
potassium stannate as inhibitor
stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
30-32 wt. % in water, semiconductor grade
densidade
1.11 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?