Documentos Principais
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Peróxido de hidrogênio, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
30% (w/w)
Formulário
liquid
qualidade
stabilized
prazo de validade
Shelf life is limited.
Impurezas
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
resíduo de ignição
≤0.002%
densidade
1.11 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
OO
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This 30% H2O2 (w/w) is a solution of hydrogen peroxide. Its decomposition in the presence of varying concentrations of zeolites and manganese (catalyst) has been investigated.
Aplicação
This 30% H2O2 (w/w) was employed as a catalyst in a chemical treatment method for industrial waste water contaminated with unconventional oil (oil shale).
Atenção
keep in dark area
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)