31592
Amprolium hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
cationic
linha de produto
VETRANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
315.24 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)