Documentos Principais
30721-M
Sigma-Aldrich
Ácido clorídrico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
≥37%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
resíduo de ignição
≤0.0005% (as SO4)
cor
APHA: ≤10
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.18 g/L at 20 °C
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.0001%
sulfite (SO32-): ≤0.0001%
traços de cátion
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00002%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
heavy metals: ≤0.0001% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Characterization of Miscanthus giganteus lignin isolated by ethanol organosolv process under reflux condition: Hydrochloric acid plays a key role in the organosolv process to isolate lignin from Miscanthus giganteus, which is critical for the development of bio-based chemicals and materials (Bauer et al., 2012).
Embalagem
In PE-bottles; also available in Glass-bottles (Material no. ending with *-GL), PE canister and plastic drum (Material no. ending with *-H); 1, 2.5, 4×2.5, 72×2.5 L in glass btl, 1L only available in glass btl.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)