26216
Hamilton® Modified Microliter™ syringe, removable needle
7001ASRN, volume 1 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23s ga (cone tip)
Características
needle type ASRN (removable needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80176
agulha C
43 mm (1.71 in.)
volume
1 μL
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented.
Sample is contained in the needle.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)