Key Documents
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
354.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
chave InChI
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Sales restrictions may apply
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)