24894
Chloride ionophore III
Selectophore™
Sinônimo(s):
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylene-bis(mercury chloride), ETH 9033
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
chave InChI
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)