Documentos Principais
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
stainless steel
tamanho da agulha
(Pt. Style 1 (cone tip))
Características
ASRN (Autosampler Removable Needle)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7785-01
agulha C
43 mm
volume
5-10 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)