Documentos Principais
21398
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
descrição
Gastight®
Características
needle type RN (removable needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 84886
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
Descrição geral
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)