18616
Kaolin
heavy, powder
Sinônimo(s):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
heavy
Impurezas
acid. or alk. react. impurities, in accordance
organic impurities, in accordance
≤0.01% heavy metals (as Pb)
≤1% soluble in acid (as SO4)
capacidade
in accordance absorption capacity
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤250 mg/kg
adequação
in accordance for identity
passes test for swelling capacity
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
chave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?