157775
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Sinônimo(s):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
powder
pH
1 (5 g/L)
pf
179-181 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
chave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide. It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?