Key Documents
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
Sinônimo(s):
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
277.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
chave InChI
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Detection of iron in steel
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)