12584
Dioctyl phenylphosphonate
for ion-selective electrodes, Selectophore™
Sinônimo(s):
DOPP
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
207 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
chave InChI
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)