Key Documents
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Sinônimo(s):
Conduct-C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Impurezas
xylene (mixture of isomers)
Aplicação
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
<32.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)