Key Documents
09655
Sigma-Aldrich
2-(3-Methylbutyryl)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandione
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Isovaleryldimedone, 5,5-Dimethyl-2-(3-methylbutyryl)-1,3-cyclohexanedione, Ddiv
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
Beilstein:
3275155
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.498
densidade
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Amine protecting group which is orthogonal to Fmoc, Boc and tert-butyl protections; selective cleavage with 2% hydrazine in DMF.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beatriz Reina Bouvet et al.
Archivos espanoles de urologia, 58(10), 1049-1054 (2006-02-18)
To investigate sperm quality before and after swim up in infertile patients, and to compare it with a fertile men population. Semen samples from 55 patients consulting at the infertility services of the Hospitals "Centenario" in Rosario and "Eva Perón"
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)