Documentos Principais
09206
Supelco
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
3198769
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≤15% (γ-isomer, GC)
≥85% (α-isomer, GC)
≥90.0% (sum of isomers, GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.464-1.467
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
chave InChI
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D