07751
Peptone, mycological No. 2
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Fungal peptone No. 2, Mycological Peptone No. 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
Porcine skin
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥1.5%
total nitrogen (N), ≥12%
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-6.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicação(ões)
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)