Documentos Principais
07364
Supelco
Butyl hexanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)