Documentos Principais
05330590
Carnosic acid
primary reference standard
Sinônimo(s):
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
332.43
Beilstein:
2707918
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
chave InChI
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ursolic acid ≥90%
Sigma-Aldrich
U6753
Ursolic acid