Documentos Principais
05136
Supelco
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Diclofenac impurity B (PhEur), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, N-(2,6-Dichlorophenyl)anthranilaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
266.12
Beilstein:
2121741
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2C=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
chave InChI
MILOIOYXRHLAAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)