Documentos Principais
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
Sinônimo(s):
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
308.41
Beilstein:
7931830
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
chave InChI
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)