04646
Hamamelitannin
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-C-(Hydroxymethyl)-D-ribofuranose 2′,5-digallate, Hamamelofuranose 2′,5-digallate
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
aplicação(ões)
food and beverages
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1O[C@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H](O)[C@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m1/s1
chave InChI
FEPAFOYQTIEEIS-IZUGRSKYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?