04622
Octyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetic acid octyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.9 (vs air)
Ensaio
≥98.5% (GC)
temperatura de autoignição
515 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.14 %
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418-1.421
p.e.
211 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
189.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)