04287
Chlornitrofen
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene, 4-Nitrophenyl 2,4,6-trichlorophenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H
chave InChI
XQNAUQUKWRBODG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Nota de análise
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?