04151
Diethyl malonate
analytical standard
Sinônimo(s):
Malonic acid diethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.52 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.412-1.416
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
pf
−51-−50 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)