Documentos Principais
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-305-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 40 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
435 °C (DIN 51794)
potência
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-12.8 % (v/v)
p.e.
199 °C/1013 hPa
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C (DIN 51758)
solubilidade
20.8 g/L (External MSDS)
densidade
1.055 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup