Documentos Principais
03561
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Gel de sílica, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
grau
high-purity grade
Formulário
powder
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g , approx.
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
0.071-0.16 mm
tamanho de poro
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)