Key Documents
02851
Sigma-Aldrich
Etanol
greener alternative
for residue analysis
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
grau
for residue analysis
Nível de qualidade
100
500
densidade de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
linha de produto
PESTANAL®
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentração
≥99.8 % (v/v)
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
pb
78 °C (lit.)
78 °C
pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Sales restrictions may apply
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
Cecilia E Hanzel et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2249-2262 (2014-05-17)
Chronic brain inflammation is associated with Alzheimer's disease (AD) and is classically attributed to amyloid plaque deposition. However, whether the amyloid pathology can trigger early inflammatory processes before plaque deposition remains a matter of debate. To address the possibility that
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been