02736
2-Methylimidazole
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Ondansetron impurity F (PhEur), 2-Methylglyoxaline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
pressão de vapor
<1 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
p.e.
267-268 °C (lit.)
pf
142-143 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)