Documentos Principais
1.46185
Millipore
Lactose TTC A. w. Tergitol-7
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Características
ready-to-use
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
temperatura de armazenamento
20-25°C
adequação
Escherichia coli
Categorias relacionadas
Aplicação
Detection and enumeration of E. coli & coliform bacteria in water samples, Membrane filtration method
Embalagem
90 mm plate (20 or 120 plates/box)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2