01940590
Casticin
primary reference standard
Sinônimo(s):
3′,5-Dihydroxy-3,4′,6,7-tetramethoxyflavone, 3,4′,6,7-Tetra-O-methylquercetagetin, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one, Quercetagetin 3,4′,6,7-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
chave InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)