40-0101
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
Produtos recomendados
disponibilidade
available only in Japan
Nível de qualidade
pH
1.68 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?