Documentos Principais
30-5440
Sigma-Aldrich
Turbidity standard solution
turbidity 1000 NTU
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
SAJ special grade
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1.0 mg/mL kaolin
turbidez
1000 NTU
temperatura de armazenamento
15-25°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)