30-4160
Trietanolamina
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
5.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
600 °F
Lim. expl.
8.5 %
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
p.e.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17.9-21 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
179 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?