30-2290
Thymolphthalein
JIS special grade
Sinônimo(s):
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
251-253 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
chave InChI
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?