liquid
peso molecular
158.11 g/mol
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 M
1 N
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1