28-2880
Sodium hexametaphosphate
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
Sinônimo(s):
Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
65.0-83.0% P2O5 basis
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?