Documentos Principais
24-5070
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
(COOK)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
3752576
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio:
≥99.0%
grau:
JIS special grade
Formulário:
powder
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient