24-4825
Potassium iodide solution
15 % (w/v)
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
15 % (w/v)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3