24-1190
Éter de petróleo
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥90.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
475 °F
Lim. expl.
8 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.363 (lit.)
pb
30-60 °C (lit.)
densidade
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves