grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.48 (vs air)
pressão de vapor
26.98 psi
Ensaio
≥96.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?