23-0590
Oleic acid
SAJ first grade, ≥70.0%
Sinônimo(s):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
Ensaio
≥70.0%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?