19-2340
Methyl acetate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
165 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
936 °F
Lim. expl.
16 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.361 (lit.)
pb
57-58 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
chave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves