19-0340
Magnesium oxide
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: magnesium
disponibilidade
available only in Japan
pf
2852 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1